Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H34O6
Número CAS:
Peso molecular:
430.53
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Ingenol-3-angelate, ≥95% (HPLC)
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3OC(/C(C)=C\C)=O)[C@]3(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@]1([H])[C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4([H])C[C@H]2C
InChI
1S/C25H34O6/c1-7-12(2)22(29)31-21-13(3)10-24-14(4)8-17-18(23(17,5)6)16(20(24)28)9-15(11-26)19(27)25(21,24)30/h7,9-10,14,16-19,21,26-27,30H,8,11H2,1-6H3/b12-7-/t14-,16+,17-,18+,19-,21+,24+,25+/m1/s1
InChI key
VDJHFHXMUKFKET-WDUFCVPESA-N
Biochem/physiol Actions
Ingenol 3-Angelate is a diterpenoid ester isolated from Euphorbia peplus that induces rapid cell death with keratinocytes and some cancer cell lines. Ingenol 3-Angelate is a protein kinase C activator that displays potent antileukemic activity. Ingenol 3-Angelate (ingenol mebutate) is used for treatment of actinic keratosis.
Ingenol 3-Angelate is a protein kinase C activator.
Ingenol-3-angelate, is a phorbol ester-like compound or a diacylglycerol analog that is used in the treatment of several disorders like skin cancer. It is also known as PEP005. Ingenol-3-angelate stimulates the initiation of the enzyme by providing PKCs (protein kinase C) to cellular membranes.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?