682675
2-Isobutyrylhexanone
96%
Sinónimos:
2-(2-Methyl-1-oxopropyl)cyclohexanone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.5006
densidad
1.0076 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C)C(=O)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O2/c1-7(2)10(12)8-5-3-4-6-9(8)11/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
PFOYYSGBGILOQZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.