155756
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
98%
Sinónimos:
Dipivaloylmethane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
72-73 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O2/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clave InChI
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedioneis a stable, anhydrous reagent. It undergoes O-additions and C-additions. In various reactions, it acts as an air-stable ligand for metal catalysts. Furthermore, it serves as a substrate for heterocycles.
Aplicación
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione used as a ancillary ligand in the synthesis of orange-emitting iridium(III) complex.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.