666599
4-Bromo-2-furaldehyde
97%
Sinónimos:
4-Bromofuran-2-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H3BrO2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
54-58 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1coc(C=O)c1
InChI
1S/C5H3BrO2/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1-3H
Clave InChI
MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Building block for the synthesis of furanyl cyclobutenediones, potent G-protein coupled receptor antagonists.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Jianhua Chao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(13), 3778-3783 (2007-04-27)
A novel series of cyclobutenedione centered C(4)-alkyl substituted furanyl analogs was developed as potent CXCR2 and CXCR1 antagonists. Compound 16 exhibits potent inhibitory activities against IL-8 binding to the receptors (CXCR2 Ki=1 nM, IC(50)=1.3 nM; CXCR1 Ki=3 nM, IC(50)=7.3 nM)