Merck
518808
Sigma-Aldrich
Bis(neopentyl glycolato)diboron
96%
Sinónimos:
5,5,5′,5′-Tetramethyl-2,2′-bi-1,3,2-dioxaborinane
Seleccione un Tamaño
1 G
$41.000
5 G
$149.000
$41.000
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$41.000
5 G
$149.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H20B2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
225.89
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
$41.000
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
96%
mp
180.5-184.5 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2
InChI
1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3
InChI key
MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent to prepare boronic acid esters.[1]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
George W Kabalka et al.
Nuclear medicine and biology, 30(4), 369-372 (2003-05-28)
A direct radioiodination of (Z)-vinylboronic acid esters to the corresponding vinyl iodides using Na(123)I and chloramine-T is described. The boronates were prepared from vinyl iodides via palladium coupling reactions.
Artículos
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.