591327
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
About This Item
Productos recomendados
form
solid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.39 (lit.)
transition temp
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
solubility
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.