Merck
591637
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
temperatura de transición
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
solubilidad
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.