444006
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 97%
Sinónimos:
HFBMA
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.341 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
densidad
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F7O2/c1-4(2)5(16)17-3-6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1,3H2,2H3
Clave InChI
VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.