469629
Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene]
dioxole 87 mol %
Sinónimos:
PTFE AF, PTFE AF 2400 PTFE AF
About This Item
Productos recomendados
descripción
contact angle 105 ° with water
critical surface energy 15.6 dyn/cm
composición
dioxole, 87 mol %
constante dieléctrica
1.904, 1 MHz (ASTM D 150)
índice de refracción
n20/D 1.29
solubilidad
fluorinated solvents such as perfluoromethylcyclohexane, perfluorobenzene, and perfluorodecalin: soluble
densidad
1.67 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
FC(F)(F)C1(OC(=C(O1)F)F)C(F)(F)F.FC(=C(F)F)F
InChI
1S/C5F8O2.C2F4/c6-1-2(7)15-3(14-1,4(8,9)10)5(11,12)13;3-1(4)2(5)6
Clave InChI
WAQVMMYKXQPUNG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?