Merck
545236
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylsilane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)3C]2SiH2
Número de CAS:
Peso molecular:
144.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
densidad
0.729 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si]([H])(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H20Si/c1-7(2,3)9-8(4,5)6/h9H2,1-6H3
Clave InChI
ZLKSBZCITVUTSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Di-tert-butylsilane can be used as a reagent to synthesize:
  • 1,1-di-tert-butyl-N-phenylsilanamine by dehydrogenative coupling with aniline in the presence of supported gold catalyst.
  • Benzyloxy di-tert-butylsilane by dehydrocoupling of benzyl alcohol using NaOH as a catalyst.
  • Di-tert-butyl(3-cyclohexylprop-1-yn-1-yl)silane by silylation reaction with 2-propyn-1-ylcyclohexane using alkali metal hydroxide as a catalyst.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
28.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2.22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sodium Hydroxide Catalyzed Dehydrocoupling of Alcohols with Hydrosilanes
Toutov AA, et al.
Organic Letters, 18(22), 5776-5779 (2016)
Dehydrogenative Coupling of Hydrosilanes with Amines Using Au/HAP
Uozumi Y and Hamasaka G
Synfacts, 11(05), 0558-0558 (2015)
Alkali metal-hydroxide-catalyzed C (sp)-H bond silylation
Toutov AA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(4), 1668-1674 (2017)