Merck
424889
Sigma-Aldrich
Rhodium(II) heptafluorobutyrate dimer
97%
Sinónimos:
Dirhodium heptafluorobutyrate dimer, Dirhodium tetrakis(perfluorobutyrate), Tetrakis(perfluorobutyrato)dirhodium
About This Item
Fórmula lineal:
[(CF3CF2CF2CO2)2Rh]2
Número de CAS:
Peso molecular:
1057.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: rhodium
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/4C4HF7O2.2Rh/c4*5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11;;/h4*(H,12,13);;/q;;;;2*+2/p-4
Clave InChI
BNCXPORMMOBRMR-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
Recently used in the catalytic preparation of macrocycles and in the efficient synthesis of chiral β-substituted (E)-crotylsilanes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 36, 8723-8723 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 118, 7865-7865 (1996)