148504
Triphenylsilane
97%
Sinónimos:
1,1′,1′′-Silylidynetrisbenzene, NSC 12565, Triphenylhydrosilane
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
bp
152 °C/2 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Clave InChI
AKQNYQDSIDKVJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- For catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes
- To be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids
- For hydrolysis by ruthenium complexes
- For hydrosilylation to produce enolsilanes
- For synthesis of bromosilanes
- For ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives
- Used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?