Merck
543128
Sigma-Aldrich
Propargyl acetate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2CH2C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
27-28 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC(=O)OCC#C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-4-7-5(2)6/h1H,4H2,2H3
Clave InChI
RIZZXCJMFIGMON-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Propargyl acetate may be used to synthesize:
  • optically active γ-hydroxy α,β-unsaturated aldehydes
  • homopropargyl alcohols
  • poly(propargyl acetate)
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nucleophilic reactions of propargyl acetates mediated by titanocene dichloride and magnesium
Yang F, et al.
Tetrahedron Letters, 42.15, 2839- 2841 (2001)
Investigations on the ion transport mechanism in conducting polymer films
Casalbore-Miceli G, et al.
Solid State Ionics, 131.3, 311-321 (2000)
Asymmetric synthesis of ?-hydroxy a, ?-unsaturated aldehydes via enantioselective direct addition of propargyl acetate to aldehydes
El-Sayed E, et al.
Organic Letters, 3.19 , 3017- 3020 (2001)