Merck
423815
Sigma-Aldrich
Diethylsilane
99%
Sinónimos:
3-Silapentane
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)2SiH2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.22
Beilstein:
1730902
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
densidad
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[SiH2]CC
InChI
1S/C4H12Si/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
UCXUKTLCVSGCNR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent employed in the chemical vapor deposition of SiO2 for microelectronics.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemistry of Materials, 5, 1710-1710 (1993)