103136
Iodopentafluorobenzene
99%
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentafluoroiodobenzene, Pentafluoroiodobenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.496 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
densidad
2.204 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(I)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5I/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Clave InChI
OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Iodopentafluorobenzene was used to study the formation of radical ions of iodopentafluorobenzene in aqueous solution.
- It was used as solvent in a study to determine singlet oxgen lifetimes from phosphorescence decays in halogen substituted perfluorinated solvents by infrared emission spectrometery.
- It has potential applications in plasma processing industry and in preparation of catalysts.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?