365858
4-Iodobenzotrifluoride
97%
Sinónimos:
4-Iodo-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.516 (lit.)
bp
185-186 °C/745 mmHg (lit.)
mp
−8.33 °C (lit.)
densidad
1.851 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3I/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H
Clave InChI
SKGRFPGOGCHDPC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?