473286
Bis(catecholato)diboron
97%
Sinónimos:
2,2′-Bi-1,3,2-benzodioxaborole
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
189-196 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2ob(oc2c1)-b3oc4ccccc4o3
InChI
1S/C12H8B2O4/c1-2-6-10-9(5-1)15-13(16-10)14-17-11-7-3-4-8-12(11)18-14/h1-8H
InChI key
WYBQOWXCLDXZNR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Arylboronic acids and esters, vital tools in chemical transformations, find extensive use, particularly in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.