Merck
516589
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C5H9NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
111.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
2.83 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
147 °C (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C=NC1CCCC1
InChI
1S/C6H9NO/c8-5-7-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Clave InChI
CZALJDQHONFVFU-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
97.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36.11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Laura H Heitman et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(7), 2036-2042 (2009-03-20)
The luteinizing hormone (LH) receptor plays an important role in fertility and certain cancers. The endogenous ligands human chorionic gonadotropin (hCG) and LH bind to the large N terminal domain of the receptor. We recently reported on the first radiolabeled
Electron paramagnetic resonance of free radicals in an adamantane matrix. III. Isocyanatoalkyl and isothiocyanatoalkyl radicals.
Wood DE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 93(17), 4145-4148 (1971)
Synthesis and Antibacterial Activity of Urea and Thiourea Derivatives of Anacardic Acid Mixture Isolated from A Natural Product Cashew Nut Shell Liquid (CNSL).
N Subhakara R, et al.
International Journal of Organic Chemistry (2012)