144452
tert-Butyl isocyanate
97%
Sinónimos:
2-isocyanato-2-methylpropane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.386 (lit.)
bp
85-86 °C (lit.)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
cadena SMILES
CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-5(2,3)6-4-7/h1-3H3
Clave InChI
MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- In the preparation of isocyanate-treated graphite oxides (iGOs) which can be exfoliated in polar aprotic solvents to obtain graphene oxide nanoplatelets.
- To modify metal-organic frameworks, postsynthetically, to obtain microporous urea-functionalized frameworks.
- To the synthesis of terminal hydroxide containing dinuclear alumoxane from aluminum dihydride.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?