Z104388
PTFE sealing tape
W 1/2 in.
Sinónimos:
Thread Sealing PTFE Tape
About This Item
Productos recomendados
Materiales
TFE
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 3 rolls
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
Anchura
1/2 in.
rollo tamaño
520 in. (13.2 m)
grosor × anchura × L
3 mil × 1/2 in. × 520 in.
Aplicación
- Gas cylinder extraction setups
- Microfluidic device plumbing setups
- Carrier gas connections for gas chromatography
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)