08979
trans-Permethrin-(phenoxy-d5)
analytical standard
Sinónimos:
trans-Permethrin-d5, [3-(Phenoxy-d5)phenyl]methyl trans-2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)=CC(C1(C)C)C1C(OCC2=CC=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)=O
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?