491209
1-Dodecene-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
mp
-35 °C (lit.)
densidad
0.767 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCCCCCCCCC[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C12H24/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3/i1+1,3+1
Clave InChI
CRSBERNSMYQZNG-ZKDXJZICSA-N
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)