Merck
A34759
Sigma-Aldrich
Allylpentafluorobenzene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
densidad
1.358 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(CC=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H5F5/c1-2-3-4-5(10)7(12)9(14)8(13)6(4)11/h2H,1,3H2
Clave InChI
YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)