Merck
485489
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
Cl213CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
129.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
densidad
1.575 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC(=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1+1
Clave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-OUBTZVSYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Brain,Liver,Testes
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shimin Wu et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 100-107 (2017-01-26)
The addition of oxidants for disinfecting water can lead to the formation of potentially carcinogenic compounds referred to as disinfection byproducts (DBPs). Haloacetic acids (HAAs) are one of the most widely detected DBPs in US water utilities and some of