142859
Difluoroacetic acid
98%
Sinónimos:
1,1-Difluoroacetic acid, 2,2-Difluoroacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
densidad
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)C(F)F
InChI
1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clave InChI
PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?