469548
1,1,1-Trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione
98%
Sinónimos:
PTA, Pivaloyltrifluoroacetone
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
138-141 °C (lit.)
densidad
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2/c1-7(2,3)5(12)4-6(13)8(9,10)11/h4H2,1-3H3
Clave InChI
BVPKYBMUQDZTJH-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
mouse ... Mtap(66902)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?