D33454
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
98%
Sinónimos:
Dibenzoylmethane
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
crystals
bp
219-221 °C/18 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C(CC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
Clave InChI
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Descripción general
Aplicación
- A radical-anion chain mechanism following dissociative electron transfer reduction of the model prostaglandin endoperoxide, 1,4-diphenyl-2,3-dioxabicyclo[2.2.1]heptane.: This study explores the unique chemical properties of 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione in the context of electron transfer reactions. The research unveils its potential in creating advanced prostaglandin models, crucial for pharmaceutical applications and drug synthesis. This application is especially significant in the context of prostaglandin biosynthesis, offering a pathway to new drug development strategies within the pharmaceutical industry and biochemical research (Magri & Workentin, 2008).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?