343633
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
99%
Sinónimos:
4,4,4-Trifluoro-3-oxo-2′-butyronaphthone, 1-(2-Naphthoyl)-3,3,3-trifluoroacetone, 2-(4,4,4-Trifluoroacetoacetyl)naphthalene
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
powder
mp
70-72 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)13(19)8-12(18)11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2
InChI key
WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.