469130
Copper(II) sulfate pentahydrate
99.995% trace metals basis
Sinónimos:
Cupric sulfate pentahydrate, Sulfuric acid, copper(II) salt (1:1) pentahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
presión de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.995% trace metals basis
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: copper
impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
<50 ppm total metallic impurities
mp
110 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.005%
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?