61230
Copper(II) sulfate
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Cupric sulfate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (RT)
Formulario
powder
impurezas
≤0.005% total nitrogen (N)
pérdida
≤1.0% loss on drying, 250 °C
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
200 °C (dec.) (lit.)
densidad
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
aplicaciones
environmental
cadena SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?