450030
Strontium fluoride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Strontium difluoride
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
2489 °C (lit.)
mp
>1400 °C (lit.)
densidad
4.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Sr]F
InChI
1S/2FH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- To produce an ultra-thin layer on the ZnO electron transport layer in inverted polymer solar cells. SrF2 thin layer enhances electron extraction efficiency and reduces carrier recombination loss, remarkably improving photovoltaic performance.[2]
- To prepare a highly luminescent Ce3+-doped SrF2 nanophosphor for dye-sensitized solar cells. These nanophosphors help to enhance light harvesting and power conversion efficiencies.[3]
- To fabricate non-toxic and dopant-free electron-selective contact for silicon solar cells. This contact has exceptional stability and thickness tolerance.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.