516988
Cesium hydroxide monohydrate
99.95% trace metals basis
Sinónimos:
2-Aminoethyl 2-methylacrylate hydrochloride, 2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride, Methacrylic acid, 2-aminoethyl ester, hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
272 °C (lit.)
densidad
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].[O-][H].[H]O[H]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clave InChI
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
- O-allenes and N-allenes via isomerization of terminal alkynes. This method allows the efficient synthesis of allenes in high yields under mild conditions with wide functional group tolerance.
- Unsymmetrical bis-allyl ethers consist of an E-allylic unit and a terminal allylic unit via dimerization of Baylis-Hillman adducts.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.