446882
Perfluorohexyl bromide
98%
Sinónimos:
1-Bromotridecafluorohexane
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
density
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C6BrF13/c7-5(16,17)3(12,13)1(8,9)2(10,11)4(14,15)6(18,19)20
InChI key
JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?