262145
Perfluorohexyl iodide
99%
Sinónimos:
Tridecafluoro-1-iodohexane, 1-Iodoperfluorohexane, 1-Iodotridecafluorohexane, Tridecafluorohexyl iodide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.329 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
densidad
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
Clave InChI
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
115 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?