431303
Anhídrido propilfosfónico solution
≥50 wt. % in ethyl acetate
Sinónimos:
2,4,6-Tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosforinano-2,4,6-trióxido solution, Anhídrido de 1-propanofosfónico solution, PPACA, T3P®
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
concentration
≥50 wt. % in ethyl acetate
refractive index
n20/D 1.418
bp
65 °C
density
1.069 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCP1(=O)OP(=O)(CCC)OP(=O)(CCC)O1
InChI
1S/C9H21O6P3/c1-4-7-16(10)13-17(11,8-5-2)15-18(12,14-16)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI key
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Como reactivo de acoplamiento ácido-amina para la síntesis de 3-(trifluorometil)-1H-pirazol-5-carboxamidas, que son potentes activadores de la piruvato cinasa M2 (PKM2).
- En la síntesis de benzofuranos sustituidos como potentes inhibidores de la ADN girasa B de Mycobacterium tuberculosis.
- Como catalizador en la síntesis de benzotiazoles, benzoxazoles y bencimidazoles bajo irradiación de microondas.
- Como catalizador en la conversión de las cetoximas a amidas y de aldoximas a nitrilos a través de la reorganización de Beckmann.
- Como reactivo en la conversión one-pot de aldehídos aromáticos, heteroaromáticos y alifáticos en nitrilos.
- Como agente de acoplamiento para la síntesis de ligandos a base de bispiridina, que se utilizan como conectores en puente en antineoplásicos de platino multinucleares.
- Indolización de Fischer por microondas de arilhidracinas.
- Como agente activador de ácido para la síntesis directa de acidas ácidas a partir de ácidos carboxílicos.
- Síntesis one-pot de cumarinas.
- Síntesis mediada por microondas de quinolonas carbocíclicas y heterocíclicas fusionadas.
- Síntesis one-pot de 1,2,4-oxadiazoles, 1,3,4-oxadiazoles, y 1,3,4-tiadiazoles a partir de ácidos carboxílicos.
- Activación del grupo carboxilo para hidroxiamidación y acoplamiento peptídico y en la conversión one-pot de ácidos carboxílicos en ácidos hidroxámicos.
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles