Merck
370517
Sigma-Aldrich
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide
96%
Sinónimos:
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl iodide, 8-Iodo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorooctane
About This Item
Fórmula lineal:
CF3(CF2)5CH2CH2I
Número de CAS:
Peso molecular:
474.00
Beilstein:
1887105
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.359 (lit.)
bp
92 °C/45 mmHg (lit.)
densidad
1.934 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C8H4F13I/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2
Clave InChI
NVVZEKTVIXIUKW-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 150 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Daniel Rauber et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27251-27258 (2017-10-11)
Ionic liquids (ILs) exhibit tunable behaviour and properties that are due to their supramolecular structure. We synthesized a series of alkylated and fluorinated phosphonium dicyanamide ILs to study the relation between molecular structure and assembly with a focus on the