Merck
436291
Sigma-Aldrich
Octylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7MgBr
Número de CAS:
Peso molecular:
217.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
densidad
0.961 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-31.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Verónica Fernández-Stefanuto et al.
Frontiers in chemistry, 8, 208-208 (2020-04-09)
Surfactants have a great number of applications. Among these chemicals, petroleum sulfonates have been widely used due to their effectiveness in reducing interfacial tension. This is the case of sodium octylnaphthalene sulfonate which is a solid with a very low