15140
Bis(2-oxo-3-oxazolidinyl)phosphinic chloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
BOP-Cl, Phosphoric acid bis(2-oxooxazolidide) chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (AT)
Formulario
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
ClP(=O)(N1CCOC1=O)N2CCOC2=O
InChI
1S/C6H8ClN2O5P/c7-15(12,8-1-3-13-5(8)10)9-2-4-14-6(9)11/h1-4H2
Clave InChI
KLDLRDSRCMJKGM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?