Unfortunately, the average molecular weight is not determined for this product.
428078
Polyethylene
Linear low density, melt index 1.0 g/10 min (190°C/2.16kg)
Productos recomendados
gloss
50 % (45°C, ASTM D 523)
Quality Level
form
pellets
melt index
1.0 g/10 min (190°C/2.16kg)
mp
100-125 °C
density
0.918 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is average molecular weight of this polymer?
1 answer-