427985
Polyethylene
High density, melt index 12 g/10 min (190 °C/2.16kg)
About This Item
Fórmula lineal:
H(CH2CH2)nH
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
pellets
índice de fusión
12 g/10 min (190 °C/2.16kg)
dureza
66 (Shore D, ASTM D 2240)
mp
125-140 °C
temperatura de transición
softening point 125 °C (Vicat, ASTM D 1525)
densidad
0.952 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Clave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Injection molded car seats, mower parts and pails.
Características y beneficios
Excellent stiffness and impact and warp resistance.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?