423823
Tetraamminepalladium(II) nitrate solution
10 wt. % in H2O, 99.99%
Sinónimos:
Tetraamminedinitratopalladium, Tetraamminepalladium dinitrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
concentración
10 wt. % in H2O
densidad
1.03 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
Clave InChI
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Pd/C catalyst for the decarbonylation of heptanoic acid to 1-hexene.
- Pd/Al2O3 catalyst for the decomposition of formic acid.
- Pd/CNT catalyst for the dehalogenation of triclosan in water.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?