Merck
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate solution
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
About This Item
Fórmula lineal:
Pd(NO3)2
Peso molecular:
230.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
99.999% trace metals basis
Formulario:
liquid
Nivel de calidad
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: palladium
concentración
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
1.118 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Clave InChI
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)