373567
Ruthenium(III) nitrosyl nitrate solution
in dilute nitric acid
Sinónimos:
Nitrilooxonium ruthenium(2+) nitrate (1:1:3)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
composición
Ru, 1.5% (typical)
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: ruthenium
concentración
in dilute nitric acid
densidad
1.07 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Ru+3]N=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.NO.Ru/c3*2-1(3)4;1-2;/q4*-1;+4
Clave InChI
VAAILMLOAHTPQK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a Ru source to prepare Y2Ru2O7/NiMoO4@NF electrocatalyst by a combined sol–gel and hydrothermal method, which exhibits superior stability for overall water splitting in an alkaline medium.
- To fabricate bifunctional electrode for Li-air batteries.
- As a precursor to synthesize ruthenium nanoparticles with variable sizes. It helps to form stable ruthenium nitrite complex avoiding the unwanted metal oxide hydrolysis or precipitation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.