417556
4-Fluorophenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(4-Fluorophenyl)boric acid, (4-Fluorophenyl)dihydroxyborane, (4-Fluorophenyl)dihydroxyboron, (p-Fluorophenyl)boric acid, 4-Fluorobenzeneboronic acid, p-Fluorobenzylboronic acid, p-Fluorophenylboronic acid, NSC 142683
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
262-265 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
Clave InChI
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It can also be used as a reactant in:
- Suzuki coupling using microwave and triton B catalyst.
- Pd-catalyzed direct arylation of pyrazoles with phenylboronic acids.
- Mizoroki-Heck and Suzuki-Miyaura coupling reactions catalyzed by palladium nanoparticles.
- Cu-catalyzed Petasis reactions.
- Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence.
- Ruthenium catalyzed direct arylation.
- Rh-catalyzed asymmetric conjugate additions.
- Ligand-free copper-catalyzed coupling of nitro arenes with arylboronic acids.
- Regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions.
- Suzuki cross-coupling of tetrabromothiophene.
- Palladium-catalyzed addition to nitriles.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?