Merck
416525
Sigma-Aldrich
Bisphenol A ethoxylate
average Mn ~492, EO/phenol 3
Sinónimos:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane ethylene oxide adduct, Bisphenol A-ethylene oxide adduct, Ethoxylated bisphenol A
Seleccione un Tamaño
1 L
$111.000
$111.000
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 L
$111.000
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOH]2
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
$111.000
Fecha estimada de envío08 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
viscous liquid
Quality Level
mol wt
average Mn ~492
composition
EO/phenol, 3
refractive index
n20/D 1.542
density
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
InChI key
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)