61711
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
para-para isomer, analytical standard
Sinónimos:
Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methane
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
InChI key
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?