Merck
411752
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol diacrylate
98%
Seleccione un Tamaño
25 ML
$91.300
$91.300
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
$91.300
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$91.300
Fecha estimada de envío06 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
500 ppm hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
Clave InChI
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hanzhuo Fu et al.
Electrophoresis, 37(21), 2882-2890 (2016-11-05)
This paper details a method for separation and identification of six antidepressant compounds using an acrylate-based porous monolithic capillary. Detection takes place using CEC coupled with UV or mass spectrometric detection. The CEC-UV method provides an effective and efficient method