437433
Di(ethylene glycol) diacrylate
technical grade, 75%
Sinónimos:
2,2′-Oxydiethyl diacrylate, Diethylene glycol diacrylate, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Ensayo
75%
Formulario
liquid
contiene
60-100 ppm HQ as inhibitor
90-150 ppm MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refracción
n20/D 1.463 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Ω-final
acrylate
α-final
acrylate
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
cadena SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-3-9(11)14-7-5-13-6-8-15-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clave InChI
LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?