763977
Tri(ethylene glycol) diacrylate
97%, cross-linking reagent polymerization reactions, ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
Sinónimos:
Triethyleneglycol diacrylate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tri(ethyleneglycol) diacrylate, contains ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
índice de refracción
n20/D 1.464
densidad
1.110 g/mL at 25 °C
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O6/c1-3-11(13)17-9-7-15-5-6-16-8-10-18-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Clave InChI
INQDDHNZXOAFFD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)