401218
Aluminum bromide
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Aluminum tribromide
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 81.3 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: aluminum
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
densidad
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clave InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?